Learn More
Invitrogen™ FosB Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6M9D5)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 176.00 - € 436.00
Specifications
Antigen FosB
Clone 6M9D5
Concentration 2.16 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Western Blot
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30282853
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA558099
20 μL
€ 176.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30284159
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA558100
100 μL
€ 436.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Immunogen sequence: MFQAFPGDYD SGSRCSSSPS AESQYLSSVD SFGSPPTAAA SQECAGLGEM PGSFVPTVTA ITTSQDLQWL VQPTLISSMA QSQGQPLASQ PPVVDPYDMP.
c-FOS is a nuclear phosphoprotein which forms a tight but non-covalently linked complex with the JUN/AP-1 transcription factor. It has a critical function in regulating the development of cells destined to form and maintain the skeleton, and is thought to have an important role in signal transduction, cell proliferation and differentiation.
Specifica
Specifica
FosB
2.16 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
D3ZLB7, P53539
100360880, 2354
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Fos B (NP_006723.2).
Antibody
6M9D5
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
Fosb
activator protein 1; AP-1; DKFZp686C0818; FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B; FBJ murine osteosarcoma viral oncogene-like protein B; FBJ osteosarcoma oncogene B; FBJ osteosarcoma viral oncogene isoform deltaFosb-2; fos b; FOSB; FosB proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; FosB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; fra-2; G0/G1 switch regulatory protein 3; G0S3; GOS3; GOSB; LOW QUALITY PROTEIN: protein fosB; MGC42291; oncogene FOS-B; protein fosB; zgc:92354
Fosb
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato