Learn More
FOXD3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen FOXD3
Concentration 1500 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30234393
View Documents
Proteintech
27878-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
30237591
Vedere i documenti
Proteintech
27878-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The FOXD3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FOXD3. This antibody recognizes human antigen. The FOXD3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
FOXD3
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
27022
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato