Learn More
FOXO3, p Ser253 Antibody (1E1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 343.00 - € 533.00
Specifications
Antigen FOXO3
Clone 1E1
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30032264
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26424-50ul
50 μL
€ 343.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30038091
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26424-100ul
100 μL
€ 533.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
FOXO3 Monoclonal antibody specifically detects FOXO3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
FOXO3
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
AF6q21, AF6q21 protein, DKFZp781A0677, FKHRL1MGC31925, FKHRL1P2, forkhead box O3, forkhead box protein O3, forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1, Forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1, forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1, FOXO2, FOXO3Aforkhead box O3A, MGC12739
A synthesized peptide derived from Human FOXO3 [p Ser253] [UniProt O43524]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
1E1
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
2309
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt