Learn More
Invitrogen™ FOXO3A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5H17L19)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 701847
Product Code. 15612025
  • € 502.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with Monkey, Sheep, Pig and Bovine. Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
USP48 is a protein containing domains that associate it with the peptidase family C19, also known as family 2 of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolases. Family members function as deubiquitinating enzymes, recognizing and hydrolyzing the peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin. Enzymes in peptidase family C19 are involved in the processing of poly-ubiquitin precursors as well as that of ubiquitinated proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FOXO3A
Recombinant Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
O43524
FOXO3
Peptides corresponding to Human FOXO3 (aa 298-312, 634-646).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
5H17L19
Unconjugated
FOXO3
1110048B16Rik; 2010203A17Rik; AF6q21; AF6q21 protein; C76856; Fkhr2; FKHRL1; FKHRL1P2; forkhead box O3; forkhead box O3a; forkhead box O3A transcription factor; forkhead box protein O3; forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1; forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1; forkhead protein FKHR2; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1; FOXO2; FOXO3; FOXO-3; FOXO3A
Rabbit
Protein A
RUO
2309
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt