Learn More
Novus Biologicals™ FoxP4 Antibody (PCRP-FOXP4-1A10) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-27047DL594
Product Code. 30063982
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
FoxP4 Monoclonal antibody specifically detects FoxP4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FoxP4
Monoclonal
DyLight 594
FKHLA, FLJ40908, FLJ44184, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, forkhead box P4, forkhead box protein P4, hFKHLA, winged-helix repressor FOXP4
Recombinant fragment (around aa302-541) of human FoxP4 protein
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
PCRP-FOXP4-1A10
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
116113
Store at 4°C in the dark.
IgG1
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.