Learn More
FPGS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen FPGS
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18652056
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-48965-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18640696
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-48965
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
FPGS Polyclonal antibody specifically detects FPGS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
FPGS
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
EC 6.3.2.17, Folylpoly-gamma-glutamate synthetase, folylpolyglutamate synthase, mitochondrial
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RVLLFNATGDRDPAALLKLLQPCQFDYAVFCPNLTEVSSTGNADQQNFTVTLDQVLLRCLEHQQHWNHLDEEQASPDLWSAPSPEPGGSASLLL
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
2356
IgG
Immunogen affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.