Learn More
FSCN1 Monoclonal Antibody (OTI2C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA807294
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17587703
  • € 540.87 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Human fascin is a highly conserved actin-bundling protein. Fascin, encoded by the human homolog for sn (hsn) gene, has been localized to microspikes and stress fibers of cultured cells where it is thought to be involved in the formation of microfilament bundles. It is expressed predomitly in dendritic cells. Lymphoid cells, myeloid cells and plasma cells are negative. However. Reed Sternberg cells in Hodgkin′s lymphoma are positive for fascin staining. Epstein-Barr virus may induce expression of fascin in B cells.
Especificaciones
Especificaciones
FSCN1
Monoclonal
Unconjugated
FSCN1
FAN1, HSN, SNL, p55
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
6624
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI2C3
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q16658
FSCN1
Full length human recombit protein of human FSCN1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado