Learn More
FSD1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Abnova H00079187-D01P.100ug
Product Code. 16109976
  • € 365.00 / 100µg
Description
Sequence: MEEQREALRKIIKTLAVKNEEIQSFIYSLKQMLLNVEANSAKVQEDLEAEFQSLFSLLEELKEGMLMKIKQDRASRTYELQNQLAACTRALESSEELLETANQTLQAMDSEDFPQAAKQIKDGVTMAPAFRLSLKAKVSDNMSHLMVDFAQERQMLQALKFLPVPSAPVIDLAESLVADNCVTLVWRMPDEDSKIDHYVLEYRRTNFEGPPRLKEDQPWMVIEGIRQTEYTLTGLKFDMKYMNFRVKACNKAVAGEFSEPVTLETPAFMFRLDASTSHQNLRVDDLSVEWDAMGGKVQDIKAREKDGKGRTASPINSPARGTPSPKRMPSGRGGRDRFTAESYTVLGDTLIDGGEHYWEVRYEPDSKAFGVGVAYRSLGRFEQLGKTAASWCLHVNNWLQVSFTAKHANKVKVLDAPVPDCLGVHCDFHQGLLSFYNARTKQVLHTFKTRFTQPLLPAFTVWCGSFQVTTGLQVPSAVRCLQKRGSATSSSNTSLT
Specifications
Specifications
FSD1
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_024333.1
FSD1
FSD1 (NP_077309.1, 1 a.a. ∼ 496 a.a) full-length human protein.
RUO
79187
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Western Blot
Unconjugated
fibronectin type III and SPRY domain containing 1
GLFND/MGC3213/MIR1
Rabbit
100 μg
Primary
Human
Antibody
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado