missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FSTL5 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06067MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FSTL5 Polyclonal antibody specifically detects FSTL5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FSTL5 fragment. | |
| Store at 4C in the dark. |
| Polyclonal | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido