Learn More
Fullerene, buckytube/nanotube, double-walled, 50 - 80%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499900
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.1g
0.5g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11499900 0.1 g 0.1g
11479900 0.5 g 0.5g
11489900 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11499900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044691.77
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 308068-56-6
Molecular Formula CH4
Molecular Weight (g/mol) 16.043
MDL Number MFCD00282904
InChI Key VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
IUPAC Name methane
SMILES C
Especificaciones
Quantity 0.1 g
UN Number UN1325
Percent Purity 50 to 80%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Fullerene, Buckytube/nanotube, double-walled
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.