Learn More
Fumaronitrile, 98+%
Product Code. 11353726
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11353726 1 g 1g
11363726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14911.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 764-42-1
Molecular Formula C4H2N2
Molecular Weight (g/mol) 78.074
MDL Number MFCD00001928
InChI Key KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Synonym fumaronitrile, fumarodinitrile, furmaronitrile, fumaric nitrile, 2-butenedinitrile, e, 2-butenedinitrile, 2e, trans-1,2-dicyanoethylene, trans-1,2-dicyanoethene, 2e-but-2-enedinitrile, e-1,2-dicyanoethylene
PubChem CID 637930
IUPAC Name (E)-but-2-enedinitrile
SMILES C(=CC#N)C#N
Spezifikation
Melting Point 94°C to 99°C
Boiling Point 186°C
Odor Recognizable
Quantity 1 g
UN Number UN3439
Beilstein 969245
Formula Weight 78.07
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Fumaronitrile
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.