Learn More
G2A/GPR132 Rabbit anti-Human, Mouse, Monkey, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 186.00 - € 497.00
Spezifikation
Antigen G2A/GPR132
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Form Purified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18112262
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-69090-0.025ML
0.025 mL
€ 186.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18614649
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-69090
100 μL
€ 497.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
G2A/GPR132 Polyclonal specifically detects G2A/GPR132 in Human, Mouse, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
G2A/GPR132
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Monkey
G protein-coupled receptor 132, G2 accumulation protein, G2AG protein-coupled receptor G2A, MGC99642, probable G-protein coupled receptor 132
Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human G2A.
Primary
Store at -20°C.
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
GPCR
PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA
29933
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt