Learn More
Masterflex™ Versilon™ GA Rubber Tubing
Product Code. 11846301
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4 mm
4.8 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (Metric) Outer:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
10 m
25 m
50 m
7.5 m
Unit Size:
10m
25m
50m
7.5m
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11846301
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 70233010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Provides excellent elasticity and resilience and fits easily on all types of connectors. Versilon™ GA Rubber Tubing meets FDA requirements and can withstand moist heat sterilization.
  • Made of natural rubber
  • Excellent elongation > 500%
  • Good resistance to abrasion
  • 40 Shore A hardness
  • Light-brown/Amber color.
  • Properties similar to latex and is preferred in most industry applications
  • Withstands moist-heat sterilization.
  • Typical applications include fluid transfer systems and all kinds of dispensing, including soap and cleaners as well as alcoholic and dairy beverages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance Made according to GLP requirements, FDA Compliant
Diameter (English) Inner 0.2 in.
Diameter (Metric) Inner 5 mm
Material Rubber
Diameter (English) Outer 0.35 in.
Diameter (Metric) Outer 9 mm
Overall Length (English) 32.8 ft.
Overall Length (Metric) 10 m
Thickness (English) 0.08 in.
Thickness (Metric) 2 mm
For Use With (Application) General laboratory use
Min. Operating Temperature (English) -13°F
Min. Operating Temperature (Metric) -25°C
Resistance Properties Abrasion
Color Light Brown
Hardness 40 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 158°F
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Product Type Transfer Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt