Learn More
Gabpb2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38042-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30232559
  • € 190.00 / 20µL
Description
Gabpb2 Polyclonal antibody specifically detects Gabpb2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gabpb2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
GA binding protein transcription factor, beta subunit 2, GA-binding protein subunit beta-2, GABP subunit beta-2, GABPB-2, MGC29891
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 239-448 of human Gabpb2 (NP_653219.1).,, Sequence:, SNSHRATANTEEIIEGNSVDSSIQQVMGSGGQRVITIVTDGVPLGNIQTSIPTGGIGQPFIVTVQDGQQVLTVPAGKVAEETVIKEEEEEKLPLTKKPRIGEKTNSVEESKEGNERELLQQQLQEANRRAQEYRHQLLKKEQEAEQYRLKLEAIARQQPNGVDFTMVEEVAEVDAVVVTEGELEERETKVTGSAGTTEPHTRVSMATVSS
20 μL
Primary
Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
126626
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.