Learn More
GAD2/GAD65 Antibody (GAD2/6488R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20859JF669
Product Code. 30166342
  • € 670.00 / 0.10mL
Description
GAD2/GAD65 Monoclonal antibody specifically detects GAD2/GAD65 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GAD2/GAD65
Monoclonal
Janelia Fluor 669
EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
Recombinant human GAD2/GAD65 protein fragment (around aa 6-99) (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
2572
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA
GAD2/6488R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato