Learn More
GADD153/CHOP Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98742UV
Product Code. 18064539
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
GADD153/CHOP Polyclonal specifically detects GADD153/CHOP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GADD153/CHOP
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 350
C/EBP-homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, CHOP-10, CHOP10 CEBPZ, CHOPC/EBP zeta, DDIT-3, DNA damage-inducible transcript 3 protein, DNA-damage-inducible transcript 3, GADD153, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human GADD153/CHOP.
0.1 mL
Apoptosis, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Unfolded Protein Response
1649
Store at 4°C in the dark.
IgG
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado