Learn More
GADD45G Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505479S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17533992
  • € 242.00 / 30µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
GADD45G Monoclonal antibody specifically detects GADD45G in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
GADD45G
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O95257
Mouse
Affinity chromatography
RUO
10912
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI2C1
Unconjugated
GADD45G
AI327420; C86281; CR6; Cytokine-responsive protein CR6; DDIT2; DDIT-2; DNA damage-inducible transcript 2 protein; GADD45G; GADD45gamma; GADD45-gamma; gadd-related protein, 17 kD; growth arrest and DNA damage inducible; growth arrest and DNA damage inducible gamma; growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible protein GADD45 gamma; growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma; GRP17; OIG37; RP11-260L6.1
Full length human recombinant protein of human GADD45G produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.