Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light™ Reaction Buffer Diluent with Galacton-Plus™ Substrate
Description
Includes
Concentrated substrate and dilution buffer
For use with Galacto-Light Plus Reporter Gene Assay System.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | ELISA Substrate and Diluent |
| Quantity | 1800 assays |
| Detection Method | Chemiluminescence |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Format | 96-well Plates |
| For Use With (Application) | Enzyme Assay |
| For Use With (Equipment) | Luminometer (Microplate) |
| High-throughput Compatibility | High-throughput Compatible |
| Product Line | Galacto-Light, Galacton-Plus |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?