missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galectin-3 Antibody (OTI1C7), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71124JF549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Galectin-3 Monoclonal specifically detects Galectin-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spécification
| Galectin-3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| LGALS3 | |
| Full length recombinant protein of human Galectin-3 (NP_002297) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1C7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, Gal-3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, GALIG, IgE-binding protein, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, MAC-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors | |
| 3958.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu