Learn More
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 197.00 - € 470.00
Specifications
Antigen Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Form Purified
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18042076
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-03777-20UL
20 μL
€ 197.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
18362146
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-03777-100UL
100 μL
€ 470.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Polyclonal specifically detects Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
3959
IgG
Affinity purified
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 6-221 of human Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP (NP_005558.1).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato