Learn More
gamma tubulin Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: 3F9H8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66320-1-IG-150UL
Artikelnummer. 16858085
  • € 189.00 / 150µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can label the centrosome structure.
This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.
Spezifikation
Spezifikation
gamma tubulin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P23258, P83887, P83888, Q9GKK5
TUBG1
gamma tubulin Fusion Protein Ag23913
150 μL
Primary
Canine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
3F9H8
Unconjugated
TUBG1
Gamma 1 tubulin, GCP 1, TUBG, TUBG1, TUBGCP1, Tubulin gamma 1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin-gamma
Mouse
Protein A
RUO
103733, 252921, 403695, 7283
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt