Learn More
Gankyrin Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-1834FR
Product Code. 18752651
  • € 523.00 / 0.10mL
Description
Gankyrin Polyclonal antibody specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gankyrin
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
DyLight 680
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
A synthetic peptide made to an internal portion of the human Gankyrin protein sequence (between residues 100-200). [UniProt# O75832]
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
5716
Store at 4°C in the dark.
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt