Learn More
Gastric Lipase Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97330F
Product Code. 18663962
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
Gastric Lipase Polyclonal antibody specifically detects Gastric Lipase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gastric Lipase
Polyclonal
PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
EC 3.1.1, EC 3.1.1.3, Gastric lipase, gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, MGC138477, MGC142271
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Gastric Lipase fragment.
0.1 mL
Autophagy, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Endothelial Cell Markers, Glia Markers, Growth and Development, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction
8513
Store at 4°C in the dark.
IgG
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.