missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gastrin Antibody (GAST/2631), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08657CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Gastrin Monoclonal antibody specifically detects Gastrin in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Gastrin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| GAS, gastrin | |
| Recombinant full-length human Gastrin protein (Uniprot: P01350) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction | |
| 2520 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2c κ |
| ELISA | |
| GAST/2631 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto