Learn More
Gastrin Antibody (GAST/2633), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08685AF488
Artikelnummer. 18577200
  • € 608.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Gastrin Monoclonal antibody specifically detects Gastrin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gastrin
Monoclonal
Alexa Fluor 488
GAS, gastrin
Recombinant full-length human Gastrin protein (Uniprot: P01350)
100 μg
Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction
2520
Store at 4°C in the dark.
IgG2c κ
ELISA
GAST/2633
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.