Learn More
Alfa Aesar™ Gastrin I, Rat
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66510.M¬
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447899
  • € 276.00 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
2126.28
Rat
Solid
RUO
Gastrin I, rat
HPLC
1mg
Glp-Arg-Pro-Pro-Met-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
-30° to -10°C