Learn More
Invitrogen™ Gastrin Monoclonal Antibody (C25), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA551080
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17910123
  • € 185.00 / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody may be used to study the differential tissue expression and intracellular and subcellular localization of gastrin in neuroendocrine cells of the gastrointestinal tract, and in the CNS. Antibodies to gastrin are also useful for the identification and detection of gastrin in normal and neoplastic tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gastrin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
P01350, P48757
Gast
Recombinant Human GT protein, Met1-Asn101 (Accession #P01350).
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG2a κ
Western Blot
C25
Unconjugated
Gast
Big gastrin; G14; G17; G34; G52; G6; G71; GAS; Gast; Gastrin; Gastrin component I; Gastrin component II; Gastrin component III; gastrin-1; Gastrin-14; Gastrin-17; Gastrin-34; Gastrin-52; Gastrin-6; Gastrin-71; PPG34; preprogastrin
Mouse
Protein A/G
RUO
14459, 2520
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.