Description
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for ELISA∣Flow Cytometry∣Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigen | GATA-3 |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GATA3/2446 |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?