Learn More
GATA-3 Mouse anti-Human, Clone: GATA3/2441, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07638-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18669197
  • € 484.00 / 100µg
Description
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GATA-3
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, ELISA, Protein Array
131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary)
100 μg
Cancer, Innate Immunity
2625
Store at 4°C.
IgG2b κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Peptide Array
GATA3/2441
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt