Learn More
Novus Biologicals™ GATA-6 Overexpression Lysate
Product Code. 18212584 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18212584
Marke: Novus Biologicals™ NBL110984
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The GATA-6 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22721 and based on accession number NM_5257. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens GATA binding protein 6 (GATA6), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt