Learn More
GATM Antibody (OTI1E3), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70802H
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GATM Monoclonal specifically detects GATM in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| GATM | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| GATM | |
| Full length recombinant protein of human GATM (NP_001473) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 2628.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1E3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| AGATtransamidinase, AT, EC 2.1.4, EC 2.1.4.1, glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase), glycine amidinotransferase, mitochondrial, L-arginine:glycine amidinotransferase, Transamidinase | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering