missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GBA Monoclonal Antibody (OTI1D8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
| Antigen | GBA |
|---|---|
| Clone | OTI1D8 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17562383
|
Origene Technologies
TA803364S |
30 μL |
€ 242.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
17542383
|
Origene Technologies
TA803364 |
100 μL |
€ 540.87
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
GBA Monoclonal antibody specifically detects GBA in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| GBA | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P04062 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1D8 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 2629 | |
| Primary | |
| GBA |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto