Learn More
GBA3 Mouse anti-Human, Clone: OTI1F1, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies CF502602
Encompass_Preferred
Code produit. 17652481
  • € 726.00 / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
GBA3, or cytosolic beta-glucosidase (EC 3.2.1.21), is a predomitly liver enzyme that efficiently hydrolyzes beta-D-glucoside and beta-D-galactoside, but not any known physiologic beta-glycoside, suggesting that it may be involved in detoxification of plant glycosides. GBA3 also has significant neutral glycosylceramidase activity (EC 3.2.1.62), suggesting that it may be involved in a nonlysosomal catabolic pathway of glucosylceramide metabolism.
Spécification
Spécification
GBA3
Monoclonal
Unconjugated
GBA3
CBG, CBGL1, GLUC, KLRP
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
57733
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI1F1
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q9H227
GBA3
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-150 and 370-469 of human GBA3 produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.