Learn More
GBAS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99373-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18609187
  • € 326.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GBAS Polyclonal antibody specifically detects GBAS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GBAS
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
glioblastoma amplified sequence, Glioblastoma-amplified sequence, NIPSNAP2NipSnap2,4-nitrophenylphosphatase domain and non-neuronal SNAP25-like 2, protein NipSnap homolog 2
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GBAS.
100 μg
Neuroscience
2631
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado