missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GBL Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-98484CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GBL Polyclonal antibody specifically detects GBL in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GBL | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| G protein beta subunit-like, Gable, GbetaL, GBLPop3, Lst8, LST8MGC111011, Mammalian lethal with SEC13 protein 8, mLST8, MTOR associated protein, LST8 homolog (S. cerevisiae), POP3, Protein GbetaL, target of rapamycin complex subunit LST8, TORC subunit LST8, WAT1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GBL fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway | |
| 64223 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu