Learn More
GBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 213.00 - € 453.00
Specifications
Antigen GBP1
Dilution Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18075677
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-03972SS
0.025 mg
€ 213.00
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
18741574
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-03972
0.1 mg
€ 453.00
0.10mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
GBP1 Polyclonal specifically detects GBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
GBP1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
NP_002044.2
2633
A portion of amino acids 500-550 of human GBP1 was used as the immunogen for this antibody.
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 2-4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
GBP-1, GTP-binding protein 1, Guanine nucleotide-binding protein 1, guanylate binding protein 1, interferon-inducible, guanylate binding protein 1, interferon-inducible, 67kDa, huGBP-1, interferon-induced guanylate-binding protein 1
GBP1
IgG
Protein A purified
Reacts with Human and Mouse. The amino acid sequence used as immunogen has 100% identity in human, 95% in rat and 79% in mouse.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt