Learn More
GBP5 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-81821JF646
Product Code. 18428217
  • € 598.00 / 0.10mL
Description
GBP5 Polyclonal antibody specifically detects GBP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GBP5
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Janelia Fluor 646
GBP-5, GBP-TA antigen, GTP-binding protein 5, Guanine nucleotide-binding protein 5, guanylate binding protein 5, guanylate-binding protein 5
GBP5 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GBP5 . The immunogen is located within the last 50 amino acids of GBP5. Amino Acid Squence: LSELQHAQRTVNNDDP
0.1 mL
Innate Immunity
115362
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt