Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Deactivated Inlet Liner Split/Splitless Tapered
Description
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 1 Ea. |
| Length (Metric) | 78.5 mm |
| Product Type | Split / Splitless inlet liner, Recessed Gooseneck (Quartz Wool) |
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 6.3 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?