Learn More
GCDH, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Abnova H00002639-D01P.100ug
Produktkode 16158584
  • € 365.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sequence: MALRGVSVRLLSRGPGLHVLRTWVSSAAQTEKGGRTQSQLAKSSRPEFDWQDPLVLEEQLTTDEILIRDTFRTYCQERLMPRILLANRNEVFHREIISEMGELGVLGPTIKGYGCAGVSSVAYGLLARELERVDSGYRSAMSVQSSLVMHPIYAYGSEEQRQKYLPQLAKGELLGCFGLTEPNSGSDPSSMETRAHYNSSNKSYTLNGTKTWITNSPMADLFVVWARCEDGCIRGFLLEKGMRGLSAPRIQGKFSLRASATGMIIMDGVEVPEENVLPGASSLGGPFGCLNNARYGIAWGVLGASEFCLHTARQYALDRMQFGVPLARNQLIQKKLADMLTEITLGLHACLQLGRLKDQDKAAPEMVSLLKRNNCGKALDIARQARDMLGGNGISDEYHVIRHAMNLEAVNTYEGTHDIHALILGRAITGIQAFTASK
Tekniske data
Tekniske data
GCDH
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_000159.2
GCDH
GCDH (NP_000150.1, 1 a.a. ∼ 438 a.a) full-length human protein.
RUO
2639
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase
ACAD5/GCD
Rabbit
100 μg
Primary
Human
Antibody
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.