missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDF-6/BMP-13 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-76364F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GDF-6/BMP-13 Polyclonal antibody specifically detects GDF-6/BMP-13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA
Specifica
| GDF-6/BMP-13 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA | |
| FITC | |
| BMP13, CDMP2, GDF16, GDF-6, growth differentiation factor 6, Growth/differentiation factor 16, growth/differentiation factor 6, KFS, KFS1, KFSL, MCOP4, MCOPCB6, MGC158100, MGC158101, SCDO4, SGM1 | |
| Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human GDF6. The immunogen is located within amino acids 320 - 370 of GDF6. Amino Acid Squence: AFASRHGKRHGKKSRLR | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Vision | |
| 392255 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto