Learn More
GDF-9 Antibody (GDF9/4262), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-08364AF532
Código de producto. 18535864
  • € 643.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GDF-9 Monoclonal antibody specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GDF-9
Monoclonal
Alexa Fluor 532
GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
N-terminal of GDF-9, corresponding to sequence KKPLGPASFNLSEYFC. (Uniprot: O60383)
100 μg
Cytokine Research
2661
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
GDF9/4262