Learn More
GDI1 Monoclonal Antibody (OTI7F7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA810981S
Descrizione
GDI1 Monoclonal antibody specifically detects GDI1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| GDI1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y255 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 27166 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI7F7 | |
| Unconjugated | |
| PRELID1 | |
| 1A; GDI1; GDI-1; GDIA; GDIalpha; GDIL; GDP dissociation inhibitor 1; GDP-dissociation inhibitor 1; GTP-binding protein; guanosine diphosphate (GDP) dissociation inhibitor 1; guanosine diphosphate dissociation inhibitor 1; mental retardation, X-linked 48; MRX41; MRX48; oligophrenin-2; OPHN2; Protein XAP-4; rab GDI alpha; Rab GDIalpha; rab GDP dissociation inhibitor alpha; rab GDP-dissociation inhibitor, alpha; RABGD RABGDIA; RABGD1A; RABGDIA; SMG p25A GDI; testis secretory sperm-binding protein Li 208a; XAP4; XAP-4 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 36-219 of human PRELID1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.