missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDPD3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97884AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GDPD3 Polyclonal specifically detects GDPD3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| GDPD3 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EC 3.1, FLJ22603, glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3, glycerophosphodiester phosphodiesterase domain-containing protein 3, MGC4171 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GDPD3 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 79153 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur