Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Tekniske data
Tekniske data
| Molecular Weight (g/mol) | 263.2 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantity | 200 mg |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic) |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 95058-81-4 |
| Synonym | LY 188011 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?