missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gemifloxacin mesylate, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
Descripción
Gemifloxacin mesylate is an oral broad-spectrum quinolone antibacterial agent, used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis, and mild-to-moderate pneumonia.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Gemifloxacin mesylate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 210353-53-0 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H24FN5O7S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SB-265805S LB-20304a |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (205.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (102.99 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido