missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFAP Antibody (GFAP/8616R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24136C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GFAP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein | |
| Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 2670 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GFAP/8616R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu