Learn More
Invitrogen™ GGPS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA528470
Codice prodotto. 13422587
  • € 520.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Recommended positive controls: PC-3, SK-N-SH. Predicted reactivity: Mouse (94%), Rat (94%), Zebrafish (82%), Xenopus laevis (87%), Rhesus Monkey (97%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene is a member of the prenyltransferase family and encodes a protein with geranylgeranyl diphosphate (GGPP) synthase activity. The enzyme catalyzes the synthesis of GGPP from farnesyl diphosphate and isopentenyl diphosphate. GGPP is an important molecule responsible for the C20-prenylation of proteins and for the regulation of a nuclear hormone receptor. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GGPS1
Polyclonal
Unconjugated
GGPS1
(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase; 1810026C22Rik; 9530089B04Rik; AI843169; C79210; Crlf3; dimethylallyltranstransferase; Farnesyl diphosphate synthase; farnesyltranstransferase; Geranylgeranyl diphosphate synthase; geranylgeranyl diphosphate synthase 1; geranylgeranyl pyrophosphate synthase; geranylgeranyl pyrophosphate synthetase; geranyltranstransferase; GGPP synthase; GGPP synthetase; GGPPS; GGPPS1; GGPPSase; GGPS1; rGGPS1a; rGGPS1a1; rGGPS1a2; rGGPS1a3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9453
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.9 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O95749
GGPS1
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GGPS1. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato