Learn More
GGT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 227.00 - € 326.00
Especificaciones
Antigen GGT1
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18651446
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98975-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18621706
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-98975-50ul
50 μg
€ 227.00
50µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
GGT1 Polyclonal antibody specifically detects GGT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
GGT1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer
0.2 μm filtered solution in PBS
2678
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
CD224, CD224 antigen, D22S672, D22S732, EC 2.3.2.2, gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-glutamyltransferase 1MGC96904, gamma-glutamyltranspeptidase 1, GGT 1, GGTMGC96963, glutamyl transpeptidase, GTG, MGC96892
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GGT1
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado