Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Class AS Graduated Pipettes, Blue Graduation
Beskrivelse
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation in blue
- Graduated to tip, zero on top, type 3
- Conformity certified, with dated batch identification
Tekniske data
Tekniske data
| Calibrated | Yes |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 835 |
| Class | AS |
| Color | Blue |
| Volume (Metric) | 5 mL |
| Type | Spare Valve System |
| For Use With (Equipment) | Bibbette Pipette Controller |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?