Learn More
Duran™ Glas met standaard slijpstuk
Vervaardigd van borosilicaatglas
Merk:  Duran™ 241713609
Overige gegevens : Gewicht : 1.20000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15251879
  • € 188.00 / 10 stuks
Geschatte verzenddatum
28-05-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • DURAN™ Flat bottom flask
  • Manufactured from Borosilicate glass
Specificatie
Specificatie
Ja
DIN EN ISO 4797, USP-standaard
85 mm
Glas
130 mm
Plat
NS 24/29
250 mL
Ideaal als verwarmingsvat
Wide